missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCTD3 Antibody (S09-8H3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18616043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18616043 50 μg 50 microlitros
18696403 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18616043 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31967150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

KCTD3 Monoclonal antibody specifically detects KCTD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCTD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S09-8H3
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen BTB/POZ domain-containing protein KCTD3, potassium channel tetramerisation domain containing 3, renal carcinoma antigen NY-REN-45
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human KCTD3 (Uniprot # Q9Y597)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.