Descripción
KCTD18 Polyclonal specifically detects KCTD18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KCTD18 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | BTB/POZ domain-containing protein KCTD18, FLJ31322, FLJ37818, potassium channel tetramerisation domain containing 18,6530404F10Rik |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCTD18 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |