Descripción
KCTD16 Polyclonal specifically detects KCTD16 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KCTD16 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q68DU8 |
| Alias de gen | BTB/POZ domain-containing protein KCTD16, DKFZp781A1155, KIAA1317Potassium channel tetramerization domain-containing protein 16, MGC138167, potassium channel tetramerisation domain containing 16 |
| Símbolos de los genes | KCTD16 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only