missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNN4 Antibody (8A11) [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30520583 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30520583 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30520583 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342987C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KCNN4 Monoclonal antibody specifically detects KCNN4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCNN4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8A11
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hIKCa1, hKCa4, hSK4, IK1, IKCa1, intermediate conductance calcium-activated potassium channel protein 4, KCa3.1IKCA1, KCa4, KCA4SKCa4, potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamilyN, member 4, putative erythrocyte intermediate conductance calcium-activated potassiumGardos channel, Putative Gardos channel, SK4SKCa 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4 - (Uniprot# O15554)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3783
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.