missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNK18 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498674 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498674 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498674 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177097MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KCNK18 Polyclonal specifically detects KCNK18 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCNK18
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen K2p18.1, potassium channel subfamily K member 18, potassium channel, subfamily K, member 18, TRESK2, TRESK-2, TRESKTWIK-related spinal cord potassium channel, TRIKMGR13, TWIK-related individual K+ channel, TWIK-related individual potassium channel, TWIK-related spinal cord K+ channel
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the center of human TRESK. The immunogen is located within amino acids 210 - 260 of TRESK. Amino Acid Squence: MELFERSHALEKQNTLQ
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338567
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.