Learn More
KCNK1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18611782 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611782 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611782 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297436PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
KCNK1 Polyclonal specifically detects KCNK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno KCNK1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DPK, HOHO1, Inward rectifying potassium channel protein TWIK-1, K2P1, K2p1.1, KCNO1, Potassium channel KCNO1, potassium channel subfamily K member 1, potassium channel, subfamily K, member 1, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 1, TWIK-1, TWIK1HOHO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCNK1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3775
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus