missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC4/SLC12A7 Antibody (891526) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583138 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583138 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583138 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9030J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

KCC4/SLC12A7 Monoclonal antibody specifically detects KCC4/SLC12A7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno KCC4/SLC12A7
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 891526
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434F076, KCC4Electroneutral potassium-chloride cotransporter 4, K-Cl cotransporter 4, potassium/chloride transporter KCC4, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 7, solute carrier family 12 member 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A7, Met1-Ser1083, Accession # Q9Y666
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10723
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.