Learn More
BINDER™ Serie KB: estufas microbiológicas de refrigeración, con potente refrigeración del compresor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15619528 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
KB053-230 V
Capacidad (métrico):
53 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
635 x 660 x 855 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15619528 KB053-230 V 53 l 635 x 660 x 855 mm cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15619528 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200199
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los intervalos de temperatura de los patrones de KB oscila entre -10 °C y 100 °C. La serie KB consume hasta un 30 % menos de energía en comparación con su predecesor. Con sus amplias opciones de programación y sus condiciones de incubación homogéneas incluso cuando están completamente cargadas, esta estufa microbiológica de refrigeración cubre una amplia gama de aplicaciones.
  • Intervalo de temperatura: de -10 °C a + +100 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior
  • Refrigeración con unidad refrigerada de compresor
  • Sistema de calentamiento de puerta a partir de 240 litros
  • Velocidad de ventilador ajustable
  • Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Las unidades de hasta 115 litros son apilables
  • Orificio de acceso con enchufe de silicona de 240 l
  • 4 ruedas estables, dos con frenos, a partir de 240 litros
  • Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1.9 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 33.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 15 kg
Certificaciones/conformidad Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
Descripción KB053-230 V, estándar, serie KB: estufas microbiológicas de refrigeración con potente refrigeración del compresor, 53 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 53 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Dimensiones (F x An) estante 330 x 400 mm
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/4 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +100 °C
Pantalla Pantalla LCD
Modelo KB053-230 V
N.º de puertas 1
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 330 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 635 x 660 x 855 mm
Longitud (imperial) 22.8 in.
Longitud (métrico) 580 mm
Anchura (imperial) 25 in.
Anchura (métrico) 635 mm
Anchura (métrico) interior 400 mm
Altura (métrico) 835 mm
Altura (métrico) interior 400 mm
Fondo interior (métrico) 330 mm
Peso (métrico) 72 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 0,6 kW
Tensión 230 V
Vataje 0,6 kW
Amperaje 2 A
Frecuencia 50 Hz