Learn More
Nordvlies Dispensador de 2 rollos de papel higiénico Katrin
Código de producto. 15701097
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15701097 Blanco cada uno
15700907 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15701097 Proveedor Nordvlies N.º de proveedor 92384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.10€
    66.22€ / paquete de 1
    Ahorro 12.88€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
El dispensador de papel higiénico Katrin Inclusive es ideal para todo tipo de aseos y está disponible con una amplia gama de soluciones de rollos de papel higiénico convencionales.
  • Dispensador práctico para papel higiénico convencional
  • Admite 2 rollos de papel higiénico (incluidos rollos de calidad de lujo de 115 mm)
  • Fabricado con plástico ABS resistente y fiable
  • A través de la ventana de inspección se puede ver cuándo es necesario recargar el papel
  • Adecuado para esquinas izquierda y derecha (soporte de rollo intercambiable)
  • Fácil de cargar, instalar y mantener
  • Bloqueable
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de papel higiénico
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 145 x 145 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de papel higiénico