Learn More
Nordvlies Dispensador de papel higiénico Katrin Inclusive Gigant S
Descripción
- Dispensador Gigant para rollos de papel higiénico grandes para uso muy frecuente
- El cierre se puede utilizar con o sin llave
- El rollo de papel higiénico completo se puede utilizar de forma económica con el portarollos integrado
- Fácil arranque de papel en todos los lados y bordes
- No será necesario buscar el extremo del rollo de papel en el interior por la abertura del dispensador
- Los dispensadores Katrin Gigant S son adecuados para rollos grandes de tamaño S
- Nuevo freno de rollo flexible para una mejor dispensación
- Materias primas más representadas en las principales piezas de plástico y cierre: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PC (policarbonato), POM (polioximetileno)
- Los dispensadores Katrin Inclusive son resistentes a temperaturas altas
- Cumplen la normativa UL94 de seguridad y protección contra incendios (UE)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 245 x 239 x 151 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de toallas de mano |
| Tamaño | Pequeño |