Learn More
Nordvlies Dispensador de papel higiénico Katrin Inclusive Gigant L
Código de producto. 15721077
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15721077 Blanco cada uno
15791087 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15721077 Proveedor Nordvlies N.º de proveedor 90083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.10€
    66.22€ / paquete de 1
    Ahorro 12.88€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los dispensadores Katrin Gigant son especialmente adecuados para zonas de uso frecuente.
  • Dispensador Gigant para rollos de papel higiénico grandes para uso muy frecuente
  • El cierre se puede utilizar con o sin llave
  • El rollo de papel higiénico completo se puede utilizar de forma económica con el portarollos integrado
  • Fácil arranque de papel en todos los lados y bordes
  • No será necesario buscar el extremo del rollo de papel en el interior por la abertura del dispensador
  • Los dispensadores Katrin Gigant L son adecuados para rollos gigantes de tamaños L y M
  • Nuevo freno de rollo flexible para una mejor dispensación
  • Materias primas más representadas en las principales piezas de plástico y cierre: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PC (policarbonato), POM (polioximetileno)
  • Los dispensadores Katrin Inclusive son resistentes a temperaturas altas
  • Cumplen la normativa UL94 de seguridad y protección contra incendios (UE)
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 356 x 342 x 149 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de toallas de mano
Tamaño Grande