Learn More
Nordvlies Dispensador de papel higiénico plegado Katrin Inclusive
Código de producto. 15711097
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15711097 Blanco cada uno
15721097 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15711097 Proveedor Nordvlies N.º de proveedor 92582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.50€
    31.38€ / paquete de 1
    Ahorro 27.12€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador de papel higiénico plegado Katrin Inclusive es adecuado para zonas de uso frecuente.
  • Dispensador de papel higiénico plegado
  • Higiénico: dispensa una hoja cada vez (reduce el coste de uso)
  • A través de la ventana de inspección se puede ver cuándo es necesario recargar el papel
  • Fácil de instalar, cargar y mantener
  • Fabricado de plástico ABS
  • Alta capacidad de más de 600 hojas plegadas de papel higiénico
  • Bloqueable
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de papel higiénico
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 307 x 158 x 133 mm