missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KAT6B-MORF Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18443662 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18443662 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18443662 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP19203625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

KAT6B-MORF Polyclonal specifically detects KAT6B-MORF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KAT6B-MORF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 - 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp313G1618, FLJ90335, Histone acetyltransferase MORF, Histone acetyltransferase MOZ2, histone acetyltransferase MYST4, KAT6B, KIAA0383, Monocytic leukemia zinc finger protein-related factor, MORFMorf, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 4, MOZ2EC 2.3.1.48, MOZ-related factor, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 4, MYST-4, qkf, querkopf
Símbolos de los genes KAT6B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KPVLRKAFQHQPGKKRQTEEEEGKDNHCFKNADPCRNNMNDDSSNLKEGSKDNPEPLKCKQVWPKGTKRGLSKWRQNKERKTGFKLNLYTPPETPMEPDEQVTVEEQKETSEGKTSPSPIRIEEEVKETGEAL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23522
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.