Learn More
Cloruro de Kanosamina, TRC
Código de producto. 30135638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135638 100 mg 100 miligramos
30003417 10 mg 10 miligramos
30005487 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK139500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57649-10-2
Fórmula molecular C6 H13 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.63
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-4-amino-6-(hidroximetil)oxano-2,3,5-triol; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanosamine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0561
Porcentaje de pureza >95%