Learn More
Kanamycin monosulfate, Thermo Scientific™
Kanamycin monosulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity.
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61272.09
93.80 EUR hasta el 2026-07-03
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27965" para aplicar la oferta.
| Cantidad | 10g |
|---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Kanamycin monosulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
- It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
- This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
- Kanamycin monosulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
- This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
- In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
| 25389-94-0 | |
| 582.575 | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| 134129479 | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| C18H38N4O15S | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
Especificaciones
| Kanamycin monosulfate | |
| White | |
| C18H38N4O15S | |
| 14,5281 | |
| Dissolve in water at 10mg/ml.Soluble in water. | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
| 582.575 | |
| 582.58 |
| 25389-94-0 | |
| 10g | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
| 134129479 |
Seguridad y manipulación
- Kanamycin monosulphate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate