Learn More
Kanamycin monosulfate, Thermo Scientific™
Kanamycin monosulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity.
120.65€ - 729.00€
| CAS | 25389-94-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H38N4O15S |
| Peso molecular (g/mol) | 582.575 |
| Número MDL | MFCD00070253 |
| Clave InChI | OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N |
| Sinónimo | Kanamycin A |
| PubChem CID | 134129479 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
| SMILES | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15473879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.09 |
10g |
134.00€ 120.65€ / 10 g Ahorro 13.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15483879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.14 |
25g |
278.00€ 250.65€ / 25 g Ahorro 27.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15493879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.22 |
100g |
729.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Kanamycin monosulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
- It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
- This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
- Kanamycin monosulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
- This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
- In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
| 25389-94-0 | |
| 582.575 | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| 134129479 | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| C18H38N4O15S | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
Especificaciones
| Kanamycin monosulfate | |
| White | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
| 134129479 |
| 25389-94-0 | |
| C18H38N4O15S | |
| 14,5281 | |
| Dissolve in water at 10mg/ml.Soluble in water. | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
| 582.575 | |
| 582.58 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H360-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May damage fertility or the unborn child.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 246-933-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NZ3225030
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Kanamycin monosulphate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Kanamycin sulphate