Descripción
Kallikrein 5 Monoclonal specifically detects Kallikrein 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Kallikrein 5 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | KLK5/3841 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, kallikrein 5, Kallikrein-like protein 2, kallikrein-related peptidase 5, KLKL2, KLK-L2EC 3.4.21.-, SCTEkallikrein-5, Stratum corneum tryptic enzyme |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human Kallikrein 5 protein (around aa 36-177) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9Y337) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |