missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
KAL1 Polyclonal antibody specifically detects KAL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KAL1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Adhesion molecule-like X-linked, ADMLXHHA, anosmin-1, KAL, KALIG1, KALIG-1, Kallmann syndrome 1 sequence, Kallmann syndrome interval gene 1, Kallmann syndrome protein, Kallmann syndrome-1 sequence (anosmin-1), KMS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human Anosmin. The immunogen is located within amino acids 430 - 480 of Anosmin. Amino Acid Squence: KVYWKKTEDPTVNRYHVR |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?