missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KAL1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200066582 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586564 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586564 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1765800.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KAL1 Polyclonal specifically detects KAL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KAL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5-20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_000207
Alias de gen Adhesion molecule-like X-linked, ADMLXHHA, anosmin-1, KAL, KALIG1, KALIG-1, Kallmann syndrome 1 sequence, Kallmann syndrome interval gene 1, Kallmann syndrome protein, Kallmann syndrome-1 sequence (anosmin-1), KMS
Símbolos de los genes ANOS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human Anosmin. The immunogen is located within amino acids 430 - 480 of Anosmin. Amino Acid Squence: KVYWKKTEDPTVNRYHVR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3730
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.