Learn More
Justrite™ Accesorios para recipientes para colillas de cigarrillo Elite Smokers Cease-Fire
Código de producto. 12930225
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Candado
Kit de cables de anclaje
Revestimiento del cestillo de eliminación
Cantidad:
1 unidad
10 paquete
250/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
12930225 Revestimiento del cestillo de eliminación 10 paquete paquete de 10
12980225 Kit de cables de anclaje 1 unidad cada uno
12990225 Candado 1 unidad cada uno
12940225 Revestimiento del cestillo de eliminación 250/caja paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12930225 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 26827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    51.97€ / paquete de 10
    Ahorro 12.08€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Para la contención y la eliminación seguras de colillas de cigarrillos
  • Cable de anclaje: 91,4 cm (36 in) El cable de acero proporciona mayor seguridad o mayor estabilidad en condiciones climáticas severas.
  • Candado de latón: grillete de 3/16 in de diámetro
  • Revestimientos para baldes: construcción especial de aluminio/polietileno laminado resistente a quemaduras; incluye bridas; se adaptan a cualquier balde de 29,8 cm (11,75 in) ancho x 25,4 cm (10 in) tamaño máximo alto
Ver también:   Justrite™ Receptáculos™ para colillas de cigarrillos™ Elite Smokers Cease-Fire (268503).
Especificaciones
Color Plata
Dimensiones (L x An) 45,7 x 50,8 cm (18 x 20 pulg)
Longitud (métrico) 45,7 cm
Cantidad 10 paquete
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,9 kg
Anchura (métrico) 50,8 cm
Para utilizar con (aplicación) Recogida de colillas de cigarrillos
Para utilizar con (equipo) Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire Receptáculos para colillas de cigarrillos (268503)
Anchura (imperial) 20 in
Longitud (imperial) 18 in
Tipo de producto Revestimiento del cestillo de eliminación