Learn More
Justrite™ Recipiente Cease-Fire™
Código de producto. 11964967
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
12 gal
30 gal
Altura (imperial):
21,75 in
29,75 in
Peso (imperial):
10 lb
28 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Altura (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
11964967 12 gal 21,75 in 10 lb cada uno
11974967 30 gal 29,75 in 28 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11964967 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 26612G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.70€
    193.20€ / paquete de 1
    Ahorro 52.50€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
El recipiente de residuos Justrite's Cease-Fire™ está especialmente moldeado para dirigir el humo y el gas de cualquier incendio dentro del recipiente de nuevo a la zona de combustión, cortando el suministro de aire y extinguiendo las llamas en segu
  • El cabezal contorneado atrapa el humo y el gas ascendientes; los redirige a la zona de combustión, cortando el suministro de oxígeno y extinguiendo las llamas en segundos
  • La gran abertura central con reborde abovedado garantiza que los residuos caigan dentro del recipiente
  • El atractivo cabezal de aluminio pulido no presenta corrosión y se puede retirar fácilmente para vaciarlo
  • El recipiente de tipo tambor esmaltado en gris puede fabricarse con acero de calibre pesado con un revestimiento resistente al óxido
Información de órdenes
Cabezales de repuesto disponibles por separado.
Compliance
Con aprobación FM. Listado UL
Especificaciones
Capacidad (métrico) 45,4 L
Certificaciones/conformidad FM y UL
Diámetro exterior (métrico) 38,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 15,12 in
Capacidad (imperial) 12 gal
Color Gris
Altura (métrico) 55,2 cm
Tamaño de abertura (imperial) 5,25 in
Tamaño de abertura (métrico) 13,3 cm
Cantidad 1 unidad
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 5 kg
Para utilizar con (aplicación) Protege contra incendios de recipientes de residuos
Altura (imperial) 21,75 in
Material Acero, Aluminio
Tipo de producto Cease-Fire Recipiente