Learn More
3M™ Bolsas Jupiter™ intrínsecamente seguras
Código de producto. 10349894
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Bolsa IS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10349894 Bolsa IS cada uno
1 options
Código de producto. 10349894 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000000138
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
3M™ Jupiter™ Intrinsically Safe (IS) Pouches are a replacement part for the 3M™ Jupiter™ Powered Air Respirator. They must be used in combination with an IS battery pack. Suitable for operations where flammable or combustible materials present a risk of fire or explosion.
  • Product Type: Replacement Pouch for Intrinsically Safe (IS) PAPR System
  • Description: Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
  • Material (Coating): Explosive-Protective Coating
  • For Use With (Equipment): 3M™ Jupiter™ Powered Air Respirator (Turbo)
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
Tipo de producto Bolsa IS
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en atmósferas potencialmente explosivas
Para utilizar con (equipo) Unidad turbo de aire eléctrica 3M Jupiter
Material (recubrimiento) Revestimiento protector exterior
Cantidad 1 unidad