Learn More
3M™ Respiradores turbo alimentados por Air-Fed Jupiter™
Descripción
- Cinturón cómoda de descontaminación para un mejor ajuste y una limpieza más sencilla
- Cinco tipos de filtro distintos para seleccionar según el entorno de trabajo
- Diseño ergonómico y ligero
- Puede llevarse durante la descontaminación en ducha
- Totalmente compatible con todos los cascos y tubos de respiración modelos 3M™ Versaflo&trade
- La alarma visual y sonora integrada indica si se reduce el flujo de aire al protector de cabeza o si la carga de la batería es baja
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | De 4 a 8 horas |
| Batería, tipo | NiMH |
| Certificaciones (CSA) | CE Approved |
| Certificaciones (EN) | EN 12941 TH2, EN 12941 TH3 |
| Color | Azul/negro |
| Tipo de producto | Respirador eléctrico Air-Fed |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para proporcionar protección contra partículas, gases y vapores |
| Incluye | Solo unidad turbo: motor, ventilador, cinturón de confort e instrucciones; casco y manguera no incluidos |
| Modelo | 0850010P |
| Cantidad | 1 unidad |