Descripción
JunB/AP-1 Monoclonal specifically detects JunB/AP-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | JunB/AP-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-JUNB-3G2 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | activator protein 1, AP-1, jun B proto-oncogene, transcription factor jun-B |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human JunB/AP-1 protein (Uniprot: P17275) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |