Learn More
Julolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496126 1 g 1 g
11406136 5 g 5 g
11416136 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22976.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 479-59-4 | C12H15N | 173.259 g/mol
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La julolidina se utiliza como compuesto básico de aminas y como colorante quimioluminiscente. También se utiliza en materiales fotoconductores, sustancias quimioluminiscentes, sustratos cromogénicos en reacciones redox analíticas, intermediarios de colorantes, tranquilizantes y antidepresivos potenciales, materiales ópticos no lineales, materiales fotopolimerizables de alta sensibilidad, y para mejorar la estabilidad del color en fotografía.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, agentes oxidantes y el dióxido de carbono. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479-59-4
Fórmula molecular C12H15N
Peso molecular (g/mol) 173.259
Número MDL MFCD00006917
Clave InChI DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
PubChem CID 68069
SMILES C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Julolidine
Punto de fusión 32°C to 37°C
Punto de ebullición 170°C to 173°C (31 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 139925
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 98%