Learn More
Julolidine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10548860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548860 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10548860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122830250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Julolidine
Nombre de nota 98%
CAS 479-59-4
Punto de fusión 34.0°C to 36.0°C
Color Marrón anaranjado a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H15N
Número MDL MFCD00006917
Cantidad 25 g
Beilstein 20, 332
Sinónimo julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
Clave InChI DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Peso molecular (g/mol) 173.26
PubChem CID 68069
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid After Melting