Learn More
JR-AB2-011, MedChemExpress
Código de producto. 16475766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475766 100 mg 100 miligramos
16455018 10 mg 10 miligramos
16441257 50 mg 50 miligramos
16433286 25 mg 25 miligramos
16407747 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122022
MedChemExpress JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor with an IC50 value of 0.36 μM. JR-AB2-011 inhibits mTORC2 activity by blocking Rictor-mTOR association (Ki: 0.19 μM). JR-AB2-011 has anti-glioblastoma multiforme (GBM) properties.
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor with an IC50 value of 0.36 μM. JR-AB2-011 inhibits mTORC2 activity by blocking Rictor-mTOR association (Ki: 0.19 μM). JR-AB2-011 has anti-glioblastoma multiforme (GBM) properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JR-AB2-011
CAS 2411853-34-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14Cl2FN3OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (156.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(Cl)C=C(NC(N2/C(SC(C)C2)=N/C3=CC=C(F)C=C3)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 398.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.28
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease