missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JPH4 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30492347 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30492347 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30492347 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327876G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

JPH4 Polyclonal antibody specifically detects JPH4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JPH4
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen JP4, JP-4, JPHL1, Junctophilin 4, Junctophilin Like 1, junctophilin-4, Junctophilin-Like 1 Protein, KIAA1831
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno JPH4 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human JPH4. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of JPH4.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84502
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.