Learn More
JNJ-7706621, MedChemExpress
Código de producto. 16473818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473818 10 mg 10 miligramos
16464866 100 mg 100 miligramos
16456547 5 mg 5 miligramos
16450197 50 mg 50 miligramos
16420086 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10329
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-7706621
CAS 443797-96-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12F2N6O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (316.97 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC2=NN(C(C3=C(F)C=CC=C3F)=O)C(N)=N2)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 394.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.36
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease