Learn More
JNJ-632, MedChemExpress
Código de producto. 16474648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474648 10 mg 10 miligramos
16447367 5 mg 5 miligramos
16445486 100 mg 100 miligramos
16400947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112564
MedChemExpress JNJ-632 is a hepatitis B virus (HBV) capsid assembly modulator (CAM).
JNJ-632 is a hepatitis B virus (HBV) capsid assembly modulator (CAM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-632
CAS 1572510-42-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19FN2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (330.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C(C)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N[C@@H]3COCC3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 378.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.42
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus