Learn More
JNJ-46778212, MedChemExpress
Código de producto. 16467808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467808 10 mg 10 miligramos
16453656 25 mg 25 miligramos
16423767 50 mg 50 miligramos
16407646 100 mg 100 miligramos
16400278 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19559
MedChemExpress JNJ-46778212 (VU 0409551) is an mGlu5 positive allosteric modulator with an EC50 of 260 nM.
JNJ-46778212 (VU 0409551) is an mGlu5 positive allosteric modulator with an EC50 of 260 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-46778212
CAS 1363281-27-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17FN2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo VU 0409551
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (354.75 mM)
SMILES O=C(N1CCC2=C(OC(COC3=CC=CC=C3)=N2)C1)C4=CC=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 352.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.36
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration