Learn More
JNJ-31020028, MedChemExpress
Código de producto. 16458677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458677 5 mg 5 miligramos
16426078 10 mg 10 miligramos
16412217 50 mg 50 miligramos
16406476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14450
MedChemExpress JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human; pIC50=8.22 rat); >100-fold selective versus human Y1/Y4/Y5 receptors.
JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-31020028
CAS 1094873-14-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H36FN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 565.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.68
Porcentaje de pureza 96.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation