missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JMJD2D Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18226571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18226571 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 18226571 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP103357AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

JMJD2D Polyclonal specifically detects JMJD2D in Human samples. It is validated for Western Blot, ICC/IF (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno JMJD2D
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, ICC/IF (Negative)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ10251, JHDM3D, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3D, JMJD2Dlysine-specific demethylase 4D, jumonji domain containing 2D, Jumonji domain-containing protein 2D, lysine (K)-specific demethylase 4D, MGC141909
Símbolos de los genes KDM4D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human JMJD2D protein (within residues 460-520). [Swiss-Prot# Q6B0I6]
Peso molecular del antígeno 55 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55693
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.