Learn More
JIP1 Antibody (OTI8H5) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688736 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30688736 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30688736 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344841AF405
Mouse Monoclonal Antibody
JIP1 Monoclonal antibody specifically detects JIP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno JIP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8H5
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1;IB1;JIP1;JIP-1;MAPK8IP1;PRKM8IP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MAPK8IP1 (NP_005447) produced in HEK293T cell.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9479
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1