Learn More
Chemsplash Bata de cirujano con chorro de agua - Costuras selladas
Código de producto. 30058325
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30058325 Amarillo paquete de 100
1 options
Código de producto. 30058325 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 6248.700.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1304.63€
    1128.32€ / paquete de 100
    Ahorro 176.31€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
La bata Jet con costuras selladas tipo PB(3-B) es altamente resistente a la permeación de alto riesgo y ofrece altos niveles de protección incluso contra los productos químicos más corrosivos.
Chemsplash Bata Jet con costuras selladas
  • Material: 88 g/m² Chemsplash Tela con chorro de aire
  • Protección contra riesgos elevados
  • Largo hasta el tobillo y lazo en la espalda
  • Puños dobles: tejidos en el interior y elásticos en el exterior
  • Cuello alto doble
  • Velcro y fijación con cinta adhesiva en la parte interior trasera del cuello
  • Anti-Static y sin pelusa
  • Costuras reforzadas
  • Libre de PFAS
Descripción: El Chemsplash La bata Jet con costuras selladas, tipo PB (3-B), es altamente resistente a la permeación de alto riesgo y ofrece altos niveles de protección incluso contra los productos químicos más corrosivos. Fabricado con un material laminado multicapa de polipropileno/polietileno de gran grosor de 88 g/m². Chemsplash Los accesorios están diseñados para proteger al usuario de los contaminantes del medio ambiente o para proteger el medio ambiente y la producción de partículas o cabellos que se desprenden del cuerpo del usuario. Esta gama ha sido diseñada para garantizar la máxima comodidad y facilidad de uso manteniendo los más altos estándares de seguridad.
Especificaciones
Tamaño Universal
Sexo Unisex
N.º de bolsillos 1
Tipo de producto Bata para entornos controlados
Material Tejido compuesto
Color Amarillo
Tipo de tapón Sujeciones
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Estilo de manguito Tejido
Sin látex Sí
Estilo de manga Manga larga