Learn More
Jenway™ Electrodos de pH
Código de producto. 11430629
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Tipos de conector:
BNC
BNC/8 pines mini-DIN
Conector resistente al agua 3150/3205
S7
Tapón de 2 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxi
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tipos de conector Diámetro (métrico) Material unitSize
11430629 120 mm BNC 12 mm Vidrio cada uno
13107184 150 mm BNC 6 mm Vidrio cada uno
11410499 90 mm BNC 4,5 mm Vidrio cada uno
11440499 90 mm BNC 6 mm Vidrio 1 PCS
11440629 120 mm Tapón de 2 mm 12 mm Vidrio cada uno
13107424 120 mm Conector resistente al agua 3150/3205 12 mm Epoxi cada uno
11490619 40 mm BNC 6 mm Vidrio cada uno
11460499 120 mm BNC/8 pines mini-DIN 12 mm Epoxi cada uno
11449489 120 mm S7 12 mm Epoxi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11430629 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 1009059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    114.24€ / paquete de 1
    Ahorro 21.76€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos electrodos para aplicaciones avanzadas en las que se requieren tiempos de respuesta más rápidos y mayor reproducibilidad.
  • Alcanzan rápidamente el equilibrio
  • Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
  • Reproducibilidad mucho mayor
  • Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Electrodo de pH sellado sin combinación
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 × 120 mm (Diám. × L)
Para utilizar con (aplicación) medición de pH de uso general para controles de calidad precisos y aplicaciones de investigación.
Longitud (métrico) 120 mm
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C