Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway™ 74 con conectividad CPLive™
Código de producto. 16317005
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro
Nano Especificaciones de microvolumen de escaneo
Color:
Blanco y azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Color unitSize
16317005 Nano Especificaciones de microvolumen de escaneo Blanco y azul cada uno
16396995 Espectrofotómetro Negro cada uno
16307005 Espectrofotómetro Negro cada uno
16327005 Nano Especificaciones de microvolumen de escaneo Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16317005 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8305623
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un almacenamiento seguro basado en la nube de sus resultados y protocolos con los espectrofotómetros de barrido visible y UV/visible de la serie Jenway 74 con conectividad CPLive
  • Facilita la configuración con la interfaz y la pantalla de 7” en color de alta definición fácil de usar
  • La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
  • Conectividad sencilla con varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conexión de impresora.
  • Versátil — compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Especificaciones
Exactitud de absorbancia ± 0,01 A a absorbancia 1,0
Intervalo de absorbencia −de 0,3 a +2,5 A
Certificaciones/conformidad CE
Color Blanco y azul
Concentración Desde -300 hasta 9999
Conexiones 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Pantalla Pantalla táctil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 x 28 x 15,6 cm
Fuente de luz Xenón
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Nano Especificaciones de microvolumen de escaneo
Tensión 100/240 V
Wavelength Range De 198 nm a 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Incluye 10 GB de memoria
Diseño óptico Individual
Intervalo fotométrico De 0 a 199,9 %T
Luz difusa < 0,05 % a 340 nm y 220 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 0,5 nm
Mostrar más Mostrar menos
Cree ya una cuenta gratuita en CPLive.coleparmer.com para aprovechar el almacenamiento de datos ilimitado y compartir su valioso trabajo con colegas de su laboratorio o de todo el mundo.