missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JAM-B/VE-JAM Antibody (988905) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18593277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593277 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593277 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10744W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

JAM-B/VE-JAM Monoclonal antibody specifically detects JAM-B/VE-JAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAM-B/VE-JAM
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 988905
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, Neutralization
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C21orf43, CD322 antigen, JAMB, JAM-BJAM-IT/VE-JAM, junctional adhesion molecule 2JAM-2, junctional adhesion molecule B, PRO245, Vascular endothelial junction-associated molecule, VE-JAMVEJAMCD322
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human JAM-B/VE-JAM, Phe29-Asn236, Accession # P57087
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58494
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.