missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JAKMIP1 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602723 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602723 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346447H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

JAKMIP1 Polyclonal antibody specifically detects JAKMIP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAKMIP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ31564, GABA-B receptor-binding protein, GABABRBP, JAMIP1Jak and microtubule interacting protein 1, janus kinase and microtubule interacting protein 1, marlin-1, MARLIN1janus kinase and microtubule-interacting protein 1, Multiple alpha-helices and RNA-linker protein 1, multiple coiled-coil GABABR1-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno janus kinase and microtubule interacting protein 1. (Uniprot# Q96N16)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152789
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.