missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jagged 1 Antibody (1E12), Novus Biologicals™

Código de producto. 18654739 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.2 mL; Unconjugated
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18654739 0.2 mL; Unconjugated
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18654739 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00000182M01A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Jagged 1 Monoclonal antibody specifically detects Jagged 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Jagged 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 1E12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Knockout Validated
Formulación Ascites
N.º de referencia del gen NP_000205
Alias de gen AGS, AHDMGC104644, Alagille syndrome, AWS, CD339, CD339 antigen, HJ1, jagged 1, Jagged1, JAGL1, protein jagged-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno JAG1 (NP_000205, 531 a.a. ∽ 620 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. PNPCQNGAQCYNRASDYFCKCPEDYEGKNCSHLKDHCRTTPCEVIDSCTVAMASNDTPEGVRYISSNVCGPHGKCKSQSGGKFTCDCNKG
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 182
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.