missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jagged 1 Antibody (188331) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 18619483 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18619483 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18619483 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1277C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Jagged 1 Monoclonal antibody specifically detects Jagged 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Jagged 1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 188331
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen AGS, AHDMGC104644, Alagille syndrome, AWS, CD339, CD339 antigen, HJ1, jagged 1, Jagged1, JAGL1, protein jagged-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0-derived recombinant human Jagged 1, Ser32-Asp296, Accession # P78504
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 182
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.