Learn More
IU1, MedChemExpress
Código de producto. 16476336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476336 100 mg 100 miligramos
16481106 200 mg 200 miligramos
16442027 50 mg 50 miligramos
16435878 10 mg 10 miligramos
16428527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13817
MedChemExpress IU1 is a special Usp14 inhibitor with an IC50 of 4-5 μM.
IU1 is a special Usp14 inhibitor with an IC50 of 4-5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IU1
CAS 314245-33-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21FN2O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(CN2CCCC2)=O)=C(C)N1C3=CC=C(F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 300.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus