Learn More
Texwipe™ Fundas Sterile Mini AlphaMop™
Código de producto. 17258879 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño de la unidad
17258879 paquete de 25
1 options
Código de producto. 17258879 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor STX7114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    763.00€
    428.16€ / paquete de 25
    Ahorro 334.84€
    43% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fundas de repuesto de poliéster de doble punto preesterilizadas.
  • La almohadilla de poliéster al 100 % no tejida proporciona una amortiguación para asegurar que las fundas de fregona se ajusten a la superficie para una limpieza uniforme
  • Se puede utilizar una almohadilla para varias fundas, dependiendo de los SOP de las instalaciones
  • Especificaciones
    Tipo de producto Almohadilla de repuesto
    Esterilidad Estéril
    Material Poliéster