Learn More
R&D Systems™ ITPRIPL1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18282821 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18282821 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18282821 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBL112279
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The ITPRIPL1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25554 and based on accession number NM_178495. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens inositol 1,4,5-triphosphate receptor interacting protein-like 1 (ITPRIPL1), transcript variant 1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Protein State Native
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Para uso exclusivo en investigación