missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITFG1 Antibody (936234) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30677013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30677013 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30677013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8900L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ITFG1 Monoclonal antibody specifically detects ITFG1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITFG1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 936234
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDA08, integrin alpha FG-GAP repeat containing 1,2310047C21Rik, Integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 1, Protein TIP, T-cell immunomodulatory protein, TIPT cell immunomodulatory protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human ITFG1, Met1-Ile566, Accession # Q8TB96
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81533
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.