missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ITCH/AIP4 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18693071 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18693071 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18693071 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281837H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ITCH/AIP4 Polyclonal antibody specifically detects ITCH/AIP4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ITCH/AIP4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen AIF4, AIP4dJ468O1.1 (atrophin 1 interacting protein 4 (AIP4)), atrophin-1 interacting protein 4, Atrophin-1-interacting protein 4, dJ468O1.1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, Itch, itchy (mouse homolog) E3 ubiquitin protein ligase, itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog (mouse), itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, NAPP1E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog, NFE2-associated polypeptide 1, ubiquitin protein ligase ITCH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ITCH antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human ITCH . The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of ITCH. Amino Acid Squence: NNTNSPKWKQPLTV
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83737
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.