Learn More
Itanapraced, MedChemExpress
Código de producto. 16496048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496048 10 mg 10 miligramos
16492187 50 mg 50 miligramos
16458657 5 mg 5 miligramos
16456456 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14399
MedChemExpress Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.
Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Itanapraced
CAS 749269-83-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11Cl2FO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo CHF5074 CSP-1103
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (307.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1(CC1)C(C=C2)=CC(F)=C2C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 325.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration