Learn More
Isoxadifen, TRC
Código de producto. 17991995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991995 10 mg 10 miligramos
17925055 50 mg 50 miligramos
17941555 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91824810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209866-92-2
Fórmula molecular C16 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 267.28
Sinónimo Isoxadifen (free acid), 3-Isoxazolecarboxylic acid, 4,5-dihydro-5,5-diphenyl- (9CI, ACI), 4,5-Dihydro-5,5-diphenyl-3-isoxazolecarboxylic acid (ACI), Isoxadifen
Nombre IUPAC 5,5-difenil-4H-1,2-oxazol-3-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NOC(C1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoxadifen (free acid)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO3/c18-15(19)14-11-16(20-17-14,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0895