Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Congelador de temperatura ultrabaja
Código de producto. 17436432 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Vertical, IUE30086FV
Vertical, IUE40086FV
Vertical, IUE50086FV
Vertical, IUE60086FV
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (imperial):
14,9 pies cúb.
19,4 pies cúb.
28,8 pies cúb.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión Tamaño de la unidad Capacidad (imperial)
17436432 Vertical, IUE50086FV 230 V cada uno -
17426432 Vertical, IUE30086FV 230 V cada uno 14,9 pies cúb.
16647352 Vertical, IUE40086FV 230 V cada uno 19,4 pies cúb.
16657352 Vertical, IUE60086FV 230 V cada uno 28,8 pies cúb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17436432
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El congelador de temperatura ultrabaja Fisherbrand™ Isotemp™ es fiable para aplicaciones de almacenamiento con funciones de ahorro de energía y espacio.
Descripción Fisher
Isotemp Los congeladores °ultrabajos de -80 C son la solución sustentable y confiable con máxima seguridad de muestras y ahorros operativos para cada laboratorio. El aislamiento del panel de vacío proporciona la máxima capacidad de almacenamiento en un tamaño más reducido.
Rendimiento
  • La tecnología de hidrocarburos ahorra hasta un 25 % de consumo de energía en comparación con los congeladores de temperatura ultrabaja con refrigerantes convencionales (1) y reduce el estrés en los sistemas operativos, lo que promueve una confiabilidad excepcional.
  • Diseñado para una rápida recuperación después de las aperturas de las puertas para maximizar la protección de las muestras
  • La salida de sonido de tan solo 53 dBA permite utilizar las unidades en el laboratorio
Fácil uso
  • El centro de información con pantalla táctil es sencillo e intuitivo.
  • Las funciones de seguridad incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candado
  • Compatible con la mayoría de los sistemas de gradilla
Sostenibilidad
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Refrigerantes naturales y aislamiento con espuma soplada con agua, lo que hace que el Isotemp Serie compatible con los estándares F-Gas de la Unión Europea
Garantía
  • Dos años en piezas y mano de obra, más otros 2 años solo en piezas de compresor
Notas al pie: (1) Datos internos que comparan 11,2 kWh/día con UXF600 = 14,9 kWh/día. Datos en archivo
Garantía
2 años de garantía en piezas y mano de obra + 2 años adicionales en piezas del compresor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ultracongelador, vertical
Capacidad (métrico) 682.4 L
Intervalo de temperatura -50° C a -86° C
Sensor de temperatura Sonda de RTD
Estabilidad de la temperatura de 4,1 °C
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Vacío, espuma
Interior Acero pintado
Acabado exterior Acero pintado
Modelo Vertical, IUE50086FV
Pantalla Táctil capacitiva
Ruedas giratorias 4
Color Gris
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento a largo plazo
Puertos 2
Vida útil habitual 10 años
Garantía
EE. UU.: 2 años en piezas y mano de obra, más otros 2 años en piezas de compresor
Canadá: 5 años de garantía estándar
Descongelación Manual
Holgura mín. 6 pulg.; anchura de puerta de 87,6 cm (34,5 pulg.)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 97,7 x 86,4 x 198,1 cm (38,46 x 34,02 x 77,99 in)
Fondo exterior (imperial) 38,46 in
Fondo exterior (métrico) 97,7 cm
Altura exterior (imperial) 77,99 in
Altura exterior (métrico) 198,1 cm
Anchura exterior (imperial) 34,02 in
Anchura exterior (métrico) 86,4 cm
Seguridad ajustes control Sí
Amperaje 5 A
Disyuntor Sí
Tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Frecuencia 60 Hz
Fase 1
Consumo energético 10,9 kWh/día
Refrigerante Mezcla R290 / R170+R290
Admite Cajas de 2 in. (500)