Learn More
Fisherbrand™ Ultracongeladores de uso general de la serie Isotemp
Código de producto. 30243886 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
4,1 A
Capacidad (métrico):
549 L
682 L
815 L
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Amperaje Capacidad (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
30243886 4,1 A 549 L UE cada uno
30243884 4,1 A 682 L UE cada uno
30243885 4,1 A 815 L UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30243886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10545.00€
    9991.17€ / paquete de 1
    Ahorro 553.83€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Isotemp.™ Los ultracongeladores combinan fiabilidad y rendimiento con un funcionamiento rentable y características innovadoras.
  • Isotemp.™ Los ultracongeladores de temperatura ultrabaja combinan fiabilidad y rendimiento con un funcionamiento rentable y características innovadoras.
  • Se construyen utilizando una plataforma tecnológica avanzada, refrigeración, controles por microprocesador y una construcción de alta calidad.
  • Alimentación
  • Máxima recuperación de la temperatura: Variación de temperatura máxima reducida/baja y recuperación rápida con la puerta abierta
  • Mayor comodidad en el entorno del laboratorio: Bajos niveles de ruido (como el frigorífico de su casa2)
  • Eficiencia operativa: menor consumo de energía y costes de climatización
  • Fácil uso
  • Manejo de la puerta con una sola mano
  • Cinco compartimentos interiores (con puertas)
  • Pantalla grande de temperatura con control táctil
  • Ajustes y controles centralizados con batería de reserva
  • Alarmas, código de acceso de seguridad y puertas compatibles con candados
  • Fácil acceso al conjunto de filtro/parrilla (limpieza y mantenimiento)
  • Sostenibilidad
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Los refrigerantes de hidrocarburo verde y natural mejoran el rendimiento y aumentan la fiabilidad con un PCA bajo y cero PAO
  • Respetuoso con el medio ambiente: Aislamiento de espuma de agua; Cumple con la normativa SNAP de la EPA y la normativa de gases fluorados de la UE
  • Características adicionales
  • RS-485 estándar, salidas analógicas de 4-20 mA y contactos secos incluidos
  • Batería de respaldo para el panel de control (interrupciones de energía)
  • Cuatro capacidades; Tensión universal
  • No se requiere configuración
  • Garantía
  • Cinco años en piezas y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ultracongelador
Capacidad (imperial) 19,4 pies cúbicos
Capacidad (métrico) 549 L
Intervalo de temperatura -50° C a -86° C
Modelo de puerta Exterior (1), interior (5)
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero laminado en frío
Aislamiento Paneles de aislamiento al vacío (VIP) y espuma de poliuretano soplada con agua (conforme a SNAP)
Acabado exterior Acero pintado laminado en frío
Estantes 4 ajustables
Certificaciones/conformidad cULus, EC, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla de 7 segmentos con botones de pantalla táctil capacitiva
Ruedas giratorias Mecanismos de bloqueo en las 4 direcciones
Puertos Puertos de acceso posterior de 2 in (5 cm)
Línea de productos Serie ISO
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Refrigerado por agua No disponible
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 37,2 x 28,3 x 78,0 in (94,4 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,3 x 23,1 x 51,2 pulg. (71,9 x 58,7 x 130,0 cm)
Opciones de vigilancia Alarmas sonoras y visuales de temperatura alta y baja
Seguridad de acceso Seguridad estándar de bloqueo de teclas, bucle de candado, punto de ajuste y configuración
Seguridad ajustes control Control de acceso con contraseña
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional, instalación en campo
Amperaje 4,1 A
Tipo de tapón UE
Tensión 100/230 V
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Fase Individual
Características ecológicas ENERGY STAR
Compensación de voltaje ±10 %
Capac. viales 40,000 x 2 mL
compresor Velocidad variable
Refrigerante R290 (1ª fase), mezcla R170 + R290 (2ª fase)
Capacidad de la gradilla 16